Learn More
Pyrimidin-5-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15440748
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15440748 1 g 1 Gramm
15450748 5 g 5 Gramm
15460748 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15440748 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54448.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10070-92-5 | C5H4N2O | 108.10 g/mol
Pyrimidine-5-carboxaldehyde is used in the preparation of (S)- and (R)-pyrimidyl alkanol by reacting with diisopropylzinc and (n-butyl)ethyl(n-hexyl)(n-propyl)methane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pyrimidin-5-carboxaldehyd wird bei der Herstellung von (S)- und (R)-Pyrimidylalkanol durch Reaktion mit Diisopropylzink und (n-butyl)ethyl(n-hexyl)(n-propyl)methan verwendet.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10070-92-5
Summenformel C5H4N2O
Molekulargewicht (g/mol) 108.10
MDL-Nummer MFCD03426065
InChI-Schlüssel FREJAOSUHFGDBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrimidine-5-carboxaldehyde, 5-formylpyrimidine, pyrimidine-5-carboxyaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde, 5-pyrimidinecarbaldehyde, 5-pyrimidinaldehyde, 5-formyl pyrimidine, pubchem5298, pyrimidine-5-aldehyde, pyrimidine 5-carboxaldehyde
PubChem CID 2761034
IUPAC-Name Pyrimidin-5-Carbaldehyd
SMILES O=CC1=CN=CN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrimidine-5-carboxaldehyde
Schmelzpunkt 39°C to 43°C
Dichte 1.23
Siedepunkt 80°C to 82°C (4 mmHg)
Menge 1 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 108.1
Reinheit (%) 97%