Learn More
Pyrimidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11482957
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11482957 1 g 1 Gramm
11492957 5 g 5 Gramm
11473990 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11482957
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15534.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 289-95-2 | C4H4N2 | 80.09 g/mol
Used in the synthesis and discovery of antiviral medication, such as in the case of HIV and HSV. Also used in the synthesis of potent inhibitors of 15-lipoxygenase in the reduction of the release of leukotrienes. And in ithe production of RNA and DNA, proteins and starches, the regulation of enzymes and cell signaling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird bei der Synthese und Erforschung antiviraler Medikamente wie bei HIV und HSV eingesetzt. Wird auch bei der Synthese von potenten Inhibitoren von 15-Lipoxygenase zur Reduktion der Freisetzung von Leukotrienen verwendet. Außerdem bei der Herstellung von RNA und DNA, Proteinen und Stärken, der Regulation von Enzymen und der Zellsignalisierung.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Unter inertem Gas lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 289-95-2
Summenformel C4H4N2
Molekulargewicht (g/mol) 80.09
MDL-Nummer MFCD00006059
InChI-Schlüssel CZPWVGJYEJSRLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-diazine, metadiazine, m-diazine, miazine, 1,3-diazabenzene, base, 1,3-diazin, pyrimidin, unii-k8cxk5q32l, k8cxk5q32l
PubChem CID 9260
ChEBI CHEBI:16898
IUPAC-Name Pyrimidin
SMILES C1=CN=CN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrimidine
Schmelzpunkt 20°C to 22°C
Dichte 1.016
Siedepunkt 123°C to 124°C
Flammpunkt 31°C (87°F)
Brechungsindex 1.504
Menge 1 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 103894
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,7987
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
Formelmasse 80.09
Reinheit (%) 99%