Learn More
Pyrimitat, TRC
Artikelnummer. 30132610
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30132610 250 mg 250 Milligramm
30137718 500 mg 500 Milligramm
30011537 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30132610 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP997785250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5221-49-8
Summenformel C11 H20 N3 O3 P S
Molekulargewicht (g/mol) 305.33
Synonym 4-Pyrimidinol, 2-(dimethylamino)-6-methyl-, O-ester with O,O-diethyl phosphorothioate (8CI), Diothyl, ICI 29661, O,O-Diethyl O-(2-dimethylamino-4-methyl-6-pyrimidyl) phosphorothioate, O,O-Diethyl O-(2-dimethylamino-4-methylpyrimidin-6-yl)phosphorothionate, O,O-Diethyl O-[2-dimethylamino-6-methyl-4-pyrimidinyl] phosphorothioate, Pyrimital, Pyrimitate, Pyrimithate, Phosphorothioic acid, O-[2-(dimethylamino)-6-methyl-4-pyrimidinyl] O,O-diethyl ester
IUPAC-Name 4-Diethoxyphosphinotioyloxy-N,N,6-Trimethylpyrimidin-2-Amin
SMILES CCOP(=S)(OCC)Oc1cc(C)nc(n1)N(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrimitate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H20N3O3PS/c1-6-15-18(19,16-7-2)17-10-8-9(3)12-11(13-10)14(4)5/h8H,6-7H2,1-5H3
Formelmasse 305.0963
Reinheit (%) >95%