Learn More
Pyrogallol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10071990 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10071990 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10215930 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
11974671 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10071990 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 164561000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 87-66-1 | C6H6O3 | 126.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 87-66-1
Summenformel C6H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 126.11
MDL-Nummer MFCD00002192
InChI-Schlüssel WQGWDDDVZFFDIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrogallol, 1,2,3-trihydroxybenzene, pyrogallic acid, 1,2,3-benzenetriol, fouramine brown ap, fourrine pg, fourrine 85, pyro, c.i. oxidation base 32, piral
PubChem CID 1057
ChEBI CHEBI:16164
IUPAC-Name Benzol-1,2,3-Triol
SMILES OC1=CC=CC(O)=C1O
Specifications
Chemischer Name oder Material Pyrogallol
Schmelzpunkt 131,0°bis 135,0 °C
Farbe Weiß
Siedepunkt 309.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel C6H3(OH)3
Menge 100 g
Beilstein 06,1071
Merck Index 15,8112
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 400g/L (25°C). Other solubilities: 1 g/1.3 mL alcohol, 1 g/1.6 mL ether, slightly soluble in benzene, chloroform and, carbon disulfide
Formelmasse 126.11
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Pyrogallol
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
Hazard Statement
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.