Learn More
Pyrogallol, ACS, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7059190
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11369658
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044152.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 87-66-1 | C6H6O3 | 126.11 g/mol
Pyrogallol is used in hair dying and suturing materials dying. It is used as a developing agent in black and white developers, as a metal- complexing agent and is involved in oxygen absorption in gas analysis. It exhibits antiseptic properties. Its alkaline solution is used to absorb oxygen from air, thereby it plays a vital role to calculate the amount of oxygen in air.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87-66-1
Summenformel C6H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 126.11
MDL-Nummer MFCD00002192
InChI-Schlüssel WQGWDDDVZFFDIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrogallol, 1,2,3-trihydroxybenzene, pyrogallic acid, 1,2,3-benzenetriol, fouramine brown ap, fourrine pg, fourrine 85, pyro, c.i. oxidation base 32, piral
PubChem CID 1057
ChEBI CHEBI:16164
IUPAC-Name Benzol-1,2,3-Triol
SMILES OC1=CC=CC(O)=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrogallol
Schmelzpunkt 131°C to 135°C
Farbe Weiß
Dichte 1.45 g/mL
Siedepunkt 309°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 10 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 907431
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Merck Index 14,8000
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,water and ether. Slightly soluble in chloroform.
Formelmasse 126.11
Reinheit (%) 99%
Güte ACS
Physikalische Form Pulver