Learn More
Pyrogallol, TRC
Artikelnummer. 30137391
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137391 5 g 5 Gramm
17904845 25 g 25 Gramm
17914655 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137391 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP9974305G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87-66-1
Summenformel C6 H6 O3
Molekulargewicht (g/mol) 126.11
Synonym Pyrogallol (8CI), 1,2,3-Hydroxybenzene, 1,2,3-Trihydroxybenzene, 2,3-Dihydroxyphenol, 2,6-Dihydroxyphenol, Antioxidant PY, Benzene-1,2,3-triol, C.I. 76515, C.I. Oxidation Base 32, Fouramine Brown AP, Fourrine 85, Fourrine PG, Gallol, NSC 5035, Pyrogallic acid, Pyrogallol acid
IUPAC-Name Benzol-1,2,3-Triol
SMILES Oc1cccc(O)c1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrogallol
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H6O3/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,7-9H
Formelmasse 126.0317
Reinheit (%) >95%