Learn More
Lonza™ Pyrogenfreie Teströhrchen ohne Schraubverschlüsse
Artikelnummer. 11620311
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
100 mm
Packungsgröße:
30 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
11620311 100 mm 30 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11620311 Lieferant Lonza™ Lieferanten-Nr. N207
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für die Verwendung in Endotoxin-Nachweisassays. Lonza pyrogenfreie Teströhrchen ohne Schraubverschlüsse enthalten weniger als 0,005 EU/ml Endotoxin.
  • Hergestellt aus klarem USP Typ 1 Borosilikatglas
  • Enthalten weniger als 0,005 EU/ml Endotoxin
  • Empfohlen für die Verdünnung von Endotoxin-Standards und Testproben für alle Endotoxin-Nachweisassays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Länge (metrisch) 100 mm
Material Borosilikatglas
Produkttyp Reagenzröhrchen