Learn More
Pyromellitsäuredianhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480633
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11480633 100 g 100 Gramm
11490633 500 g 500 Gramm
11400643 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480633 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12712.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 89-32-7 | C10H2O6 | 218.12 g/mol
Pyromellitic dianhydride is used as a monomer in the preparation of polyimide polymers such as kapton; thermoplastics such as polyesters, polyethers, plasticizers, and expoxy resins. It is involved in the preparation of high performance coatings due to its mechanical, thermal and oxidative stability properties. It acts as a curing agent for epoxy resins which find application in adhesives, coatings and molding powders. As an intermediate, it plays an important role in polyimide based materials like printed circuit boards, tape automated bonding and magnetic wire insulation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pyromellitisches Dianhydrid wird als Monomer bei der Herstellung von Polyimidpolymeren wie Kapton, Thermoplasten wie Polyester, Polyethern, Plastifizierern und Expoxyharzen verwendet. Aufgrund seiner mechanischen, thermischen und oxidativen Stabilitätseigenschaften ist es an der Herstellung von Hochleistungsbeschichtungen beteiligt. Es dient als Aushärtungsmittel für Epoxidharze, die in Klebstoffen, Beschichtungen und Formpulvern zum Einsatz kommen. Als Zwischenprodukt spielt es eine wichtige Rolle bei Materialien auf Polyimidbasis wie Leiterplatten, Tape-Automated Bonding und Magnetdrahtisolierungen.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid, Aceton, Chloroform, Ethylether, n-Hexan und Benzol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Alkoholen und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89-32-7
Summenformel C10H2O6
Molekulargewicht (g/mol) 218.12
MDL-Nummer MFCD00005005
InChI-Schlüssel ANSXAPJVJOKRDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyromellitic dianhydride, pyromellitic anhydride, pyromellitic acid anhydride, 1,2,4,5-benzenetetracarboxylic anhydride, pyromellitic acid dianhydride, 1h,3h-benzo 1,2-c:4,5-c' difuran-1,3,5,7-tetrone, pmda, benzo 1,2-c:4,5-c' difuran-1,3,5,7-tetraone, unii-2z22t30qzq, 1,2,4,5-benzenetetracarboxylic dianhydride
PubChem CID 6966
IUPAC-Name Furo[3,4-f][2]Benzofuran-1,3,5,7-Tetron
SMILES O=C1OC(=O)C2=CC3=C(C=C12)C(=O)OC3=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyromellitic dianhydride
Schmelzpunkt 284°C to 288°C
Dichte 1.68
Siedepunkt 305°C to 310°C (30 mmHg)
Flammpunkt 380°C (716°F)
Menge 100 g
Beilstein 213583
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethyl sulfoxide,acetone,chloroform,ethyl ether,n-hexane and benzene.
Formelmasse 218.12
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyromellitic dianhydride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Pyromellitic dianhydride