Learn More
Pyronin Y, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7042020
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15433729
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J61068.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Marker-Farbstoff für RNA, der in Säurepuffer-Systemen nützlich ist
Pyronin Y is a cationic dye that intercalates RNA and is visible as a red band during electrophoresis. It has also been shown to accumulate in mitochondria of viable cells. In conjuction with Methyl Green or Nancy-520, Pyronin Y can be used as a fluorescent differential stain of nucleic acids in paraffin tissue sections.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pyronin Y ist ein kationischer Farbstoff, der RNA interkaliert und während der Elektrophorese als rotes Band sichtbar ist. Es hat sich auch gezeigt, dass es sich in Mitochondrien von lebensfähigen Zellen anreichert. In Verbindung mit Methylgrün oder Nancy-520 kann Pyronin Y als fluoreszierender differenzierendes Färbemittel von Nukleinsäuren in Paraffingewebeschnitten verwendet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Auch löslich in Methylcellosolve (9 mg/ml) und Ethanol (3 mg/ml).
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92-32-0
Summenformel C17H19ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 302.802
MDL-Nummer MFCD00011725
InChI-Schlüssel INCIMLINXXICKS-UHFFFAOYSA-M
Synonym C.I. 45005; Pyronin G
PubChem CID 7085
ChEBI CHEBI:87347
IUPAC-Name [6-(Dimethylamin)Phenothiazin-3-Yliden]-Dimethylazan; Chlorid; Trihydrat
SMILES CN(C)C1=CC2=C(C=C1)C=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3O2.[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyronin Y
Schmelzpunkt 250°C to 260°C
Beilstein 3795789
Merck Index 14,8007
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Also soluble in methyl cellosolve (9mg/mL) and ethanol (3mg/mL).
Formelmasse 302.8
Farbe Grün
Menge 1 g
Physikalische Form Kristallpulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyronin Y
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Pyronin Y