Learn More
Pyrophosphorylchlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358027
Click to view available options
Menge:
0.5 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11358027
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 022362.02
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13498-14-1
Summenformel Cl4O3P2
Molekulargewicht (g/mol) 251.745
MDL-Nummer MFCD00061542
InChI-Schlüssel CNTIXUGILVWVHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphosphoryl chloride, pyrophosphoryl chloride, diphosphoryl tetrachloride, diphosphoric tetrachloride, pyrophosphoric tetrachloride, dichlorophosphoryl oxyphosphonoyl dichloride, pyrophosphoryl tetrachloride, pyrophosphorylchloride, phosphorodichloridic anhydride
PubChem CID 4432411
SMILES O=P(OP(=O)(Cl)Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Siedepunkt 101°C (10mmHg)
Chemischer Name oder Material Pyrophosphoryl chloride
Schmelzpunkt -17°C
Farbe Farblos bis Gelb
Physikalische Form Flüssig
Menge 0.5 g
UN-Nummer UN3264
Löslichkeitsinformationen Reacts violently with waterMiscible with most organic solvents.
Formelmasse 251.76
Geruch Acrid
Empfindlichkeit Air & Moisture Sensitive
Dichte 1.82g/mL