Learn More
Pyrophosphorylchlorid, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
0.5 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 101°C (10mmHg) |
| Chemischer Name oder Material | Pyrophosphoryl chloride |
| Schmelzpunkt | -17°C |
| Farbe | Farblos bis Gelb |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 0.5 g |
| UN-Nummer | UN3264 |
| Löslichkeitsinformationen | Reacts violently with waterMiscible with most organic solvents. |
| Formelmasse | 251.76 |
| Geruch | Acrid |
| Mehr anzeigen |