Learn More
Pyrrol-2-carbonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398236
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11398236 1 g -
11308246 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11398236 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L15330.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 4513-94-4 | C5H4N2 | 92.10 g/mol
Pyrrole-2-carbonitrile is useful in addition reactions and in heterocycle formation. It acts as a heterocyclic building block in synthetic chemistry. Further, it is used in the preparation of 4-iodopyrrole-2-carbonitrile.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pyrrole-2 -Carbonitril ist bei Additionsreaktionen und bei der Bildung von Heterocyclen nützlich. Fungiert als heterozyklischer Baustein in der synthetischen Chemie. Wird außerdem bei der Herstellung von 4-iodopyrrole-2-Carbonitril verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Benzol, Dichlormethan, Tertrahydrofuran, Dimethylformamid und Acetonitril.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4513-94-4
Summenformel C5H4N2
Molekulargewicht (g/mol) 92.10
MDL-Nummer MFCD00234061
InChI-Schlüssel BQMPGKPTOHKYHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrrole-2-carbonitrile, 2-cyanopyrrole, unii-6d25bmc1pp, 2-carbonitrilepyrrole, 6d25bmc1pp, cyanopyrrole, 2-cyano-pyrrol, pyrrole carbonitrile, 1h-pyrrolecarbonitrile, 1h-pyrrol-2-kohlenitrile
PubChem CID 138277
IUPAC-Name 1H-Pyrrole-2-Carbonitril
SMILES N#CC1=CC=CN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrrole-2-carbonitrile
Dichte 1.086
Siedepunkt 92°C to 94°C (2 mmHg)
Brechungsindex 1.55
Menge 1 g
UN-Nummer UN3276
Beilstein 107047
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with benzene,dichloromethane,tertrahydrofuran,dimethylformamide and acetonitrile.
Formelmasse 92.1
Reinheit (%) 99%