Learn More
Pyrrol-2-carbonsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pyrrole-2-carboxylic Acid |
| CAS | 634-97-9 |
| Summenformel | C5H5NO2 |
| Menge | 50 g |
| Synonym | Pyrrole-2-carboxylic Acid, 2-Mialine, 2-Minaline, Minalin, Minaline, NSC 48130 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H5NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h1-3,6H,(H,7,8) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc[nH]1 |
| IUPAC-Name | 1H-pyrrol-2-carbonsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 111.1 |
| Formelmasse | 111.032 |