Learn More
Pyrrol-3-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15407547
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15407547 250 mg 250 Milligramm
15497537 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15407547
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H35559.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7126-39-8 | C5H5NO | 95.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7126-39-8
Summenformel C5H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 95.10
MDL-Nummer MFCD03426733
InChI-Schlüssel CHNYVNOFAWYUEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrrole-3-carboxaldehyde, 1h-pyrrole-3-carboxaldehyde, pyrrole-3-carbaldehyde, 3-formylpyrrole, 3-formyl-1h-pyrrole, 3-formyl-pyrrole, pyrrol-3-aldehyde, pyrrole-3-aldehyde, pubchem18051, acmc-209oht
PubChem CID 640308
IUPAC-Name 1H-pyrrole-3-carbaldehyde
SMILES O=CC1=CNC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrrole-3-carboxaldehyde
Schmelzpunkt 65°C to 68°C
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Air sensitive
Formelmasse 95.1
Reinheit (%) 97%