Learn More
Pyrrolidin-2-on (2-Pyrrolidon), Mikromol™
Artikelnummer. 18003950
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18003950 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18003950 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0083.05
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Pyrrolidin-2-on (2-Pyrrolidon)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Pyrrolidone
CAS 616-45-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-Pyrrolidone
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C4 H7 N O
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Pyrrolidin-2-one, Povidone Imp. B (EP), Piracetam Imp. A (EP), 2-Pyrrolidone, 2-Oxo-4-butyrolactam, 2-Oxopyrrolidine, 2-Pyrol, 2-Tetrahydropyrrolone, 4-Aminobutyric acid lactam, Azacyclopentan-2-one, Butanoic acid, 4-amino-, lactam, Butyrolactam, Kollisolv PYR, NSC 4593, NSC 8413, Pyrrolidone, Soluphor P, alpha-Pyrrolidinone, alpha-Pyrrolidone, gamma-Aminobutyric acid lactam, gamma-Aminobutyric lactam, gamma-Aminobutyrolactam, gamma-Butyrolactam, Piracetam Impurity A, Povidone Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C4H7NO/c6-4-2-1-3-5-4/h1-3H2,(H,5,6)
SMILES O=C1CCCN1
IUPAC-Name Pyrrolidin-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 85.1
Menge 100 mg
Formelmasse 85,0528 g/mol