Learn More
Pyrrolidin-1-Carboximidamid-Hydroiodid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10653403
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10653403 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10653593 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10719615 25 g Bernsteinfarbene Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10653403 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM00683DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 102392-83-6
Summenformel C5H12IN3
Molekulargewicht (g/mol) 241.076
MDL-Nummer MFCD00114285
InChI-Schlüssel XPASGQSDLPDWNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrrolidine-1-carboximidamide hydroiodide, pyrrolidinecarboxamidine, iodide, c5h11n3.hi
PubChem CID 2794596
IUPAC-Name Pyrrolidin-1-carboximidamid;hydroiodid
SMILES C1CCN(C1)C(=N)N.I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrrolidine-1-carboximidamide hydroiodide
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 241.07
Reinheit (%) 97%