Learn More
Pyrrolidin-2-thion, 97 %
Artikelnummer. 11357386
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11357386 1 g 1 Gramm
11367386 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357386 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09374.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 2295-35-4
Summenformel C4H7NS
Molekulargewicht (g/mol) 101.167
MDL-Nummer MFCD00049351
InChI-Schlüssel IMWUREPEYPRYOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrrolidinethione, cis-2-pyrrolidinethione, cis-tetrahydro-2-pyrrolethione, 2-azacyclopentanthione, 2-pyrrolethione, tetrahydro-, z, .gamma.-butyrothiolactam, thiopyrrolidone, thiobutyrolactam, pubchem20272, acmc-1cr4h
PubChem CID 2775267
IUPAC-Name Pyrrolidin-2-thion
SMILES C1CC(=S)NC1
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Pyrrolidine-2-thione
Schmelzpunkt 109°C to 113°C
Menge 1 g
Beilstein 105242
Formelmasse 101.17
Reinheit (%) 97%
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.