Learn More
Pyrrolidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11412637
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
2500 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11412637 100 mL 100 Milliliter
11422637 500 mL 500 Milliliter
11432637 2500 mL 2500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11412637 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14852.AE
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 123-75-1 | C4H10ClN | 107.58 g/mol
Pyrrolidine is used as building block in the synthesis of organic compounds. It is used to activate ketones and aldehydes toward nucleophilic addition. It is also utilized in promoting aldol condensation of ketones and aldehydes by forming enamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pyrrolidin wird als Baustein bei der Synthese organischer Verbindungen verwendet. Es wird zur Aktivierung von Ketonen und Aldehyden zur nukleophilen Addition verwendet. Es wird auch zur Förderung der Aldol-Kondensation von Ketonen und Aldehyden durch die Bildung von Enamin verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Ether, Chloroform und Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit sauren Chloriden, sauren Anhydriden, starken Oxidationsmitteln, Kohlendioxid und Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-75-1
Summenformel C4H9N
Molekulargewicht (g/mol) 71.12
MDL-Nummer MFCD00005249
InChI-Schlüssel RWRDLPDLKQPQOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydropyrrole, tetrahydro pyrrole, azacyclopentane, azolidine, tetramethylenimine, butylenimine, perhydropyrrole, prolamine, 1-azacyclopentane, tetramethyleneimine
PubChem CID 31268
ChEBI CHEBI:33135
IUPAC-Name Pyrrolidin
SMILES C1CCNC1
Specifications
Chemischer Name oder Material Pyrrolidine
Schmelzpunkt -63°C
Dichte 0.856
Siedepunkt 86°C to 88°C
Flammpunkt 2°C (35°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Geruch Like Rotten Eggs
Brechungsindex 1.4431
Menge 100 mL
UN-Nummer UN1922
Beilstein 102395
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,8015
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol,ether,chloroform and water.
Formelmasse 71.12
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Pyrrolidine
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Hazard Statement
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Pyrrolidine