Learn More
Pyrrolidin, TRC
Artikelnummer. 30421225
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30421225 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30421225 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP997950100G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrrolidine
CAS 123-75-1
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Summenformel C4 H9 N
Menge 100 g
Synonym Pyrrolidine (8CI','9CI','ACI), Azacyclopentane, Azolidine, Butylenimine, NSC 62781, Perhydropyrrole, Prolamine, Pyrrole','tetrahydro-, Pyrrolidine ring, Tetrahydropyrrole, Tetramethylenimine
InChI-Formel InChI=1S/C4H9N/c1-2-4-5-3-1/h5H,1-4H2
SMILES C1CCNC1
IUPAC-Name Pyrrolidin
Molekulargewicht (g/mol) 71.12
Formelmasse 71.0735
Reinheit (%) >95