Learn More
Pyrrolidin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pyrrolidine |
| CAS | 123-75-1 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | GC |
| Summenformel | C4 H9 N |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Pyrrolidine (8CI','9CI','ACI), Azacyclopentane, Azolidine, Butylenimine, NSC 62781, Perhydropyrrole, Prolamine, Pyrrole','tetrahydro-, Pyrrolidine ring, Tetrahydropyrrole, Tetramethylenimine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H9N/c1-2-4-5-3-1/h5H,1-4H2 |
| SMILES | C1CCNC1 |
| IUPAC-Name | Pyrrolidin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 71.12 |
| Mehr anzeigen |