Learn More
Pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 17231286 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17231286 1 g 1 Gramm
17241286 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17231286 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 468990010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 159326-68-8
Summenformel C6H6N4
Molekulargewicht (g/mol) 134.14
MDL-Nummer MFCD08234647
InChI-Schlüssel VSPXQZSDPSOPRO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amin
SMILES NC1=NC=NN2C=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrrolo[2,1-f][1,2,4 ]triazin-4-amine
Menge 1 g
Formelmasse 134.12