missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pyruvate Dehydrogenase E1-alpha subunit Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18694502 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.02 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.01 Milliliter
0.02 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18694502 0.02 mL 0.02 Milliliter
18641232 0.1 mL 0.01 Milliliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18694502

Marke: Novus Biologicals NBP2952530.02ml

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Pyruvate Dehydrogenase E1-alpha subunit Polyclonal antibody specifically detects Pyruvate Dehydrogenase E1-alpha subunit in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Pyruvate Dehydrogenase E1-alpha subunit
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunoprecipitation 1:20-1:50, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Gen-Alias EC 1.2.4.1, PDHA, PDHE1-A type I, PHE1APDHCE1A, pyruvate dehydrogenase (lipoamide) alpha 1, pyruvate dehydrogenase complex, E1-alpha polypeptide 1, pyruvate dehydrogenase E1 component subunit alpha, somatic form, mitochondrial
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 30-390 of human PDHA1 (NP_000275.1). FANDATFEIKKCDLHRLEEGPPVTTVLTREDGLKYYRMMQTVRRMELKADQLYKQKIIRGFCHLCDGQEACCVGLEAGINPTDHLITAYRAHGFTFTRGLSVREILAELTGRKGGCAKGKGGSMHMYAKNFYGGNGIVGAQVPLGAGIALACKYNGKDEVCLTLYGDGAANQGQIFEAYNMAALWKLPCIFICENNRYGMGTSVERAAASTDYYKRGDFIPGLRVDGMDILCVREATRFAAAYCRSGKGPILMELQTYRYHGHSMSDPGVSYRTREEIQEVRSKSDPIMLLKDRMVNSNLASVEELKEIDVEVRKEIEDAAQFATADPEPPLEELGYHIYSSDPPFEVRGANQWIKFKSVS
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.02 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Core ESC Like Genes, Lipid and Metabolism, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5160
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.