missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pyruvate Dehydrogenase Kinase 1/PDK1 Antibody (4A11), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18187681 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18187681 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18187681

Marke: Novus Biologicals NBP222171

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Pyruvate Dehydrogenase Kinase 1/PDK1 Monoclonal specifically detects Pyruvate Dehydrogenase Kinase 1/PDK1 in Human, Rat, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Pyruvate Dehydrogenase Kinase 1/PDK1
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon 4A11
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:200-1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000
Gen-Alias EC 2.7.11, EC 2.7.11.2, mitochondrial pyruvate dehydrogenase, lipoamide, kinase isoenzyme 1, PDH kinase 1, PDK1, PDK-1, PKB kinase, Pyruvate dehydrogenase kinase isoform 1, pyruvate dehydrogenase kinase, isoenzyme 1, pyruvate dehydrogenase kinase, isozyme 1, Pyruvate dehydrogenase lipoamide kinase isozyme 1, mitochondrial
Gensymbole PDK1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Purified recombinant fragment of human PDK1 expressed in E. Coli.
Molekulargewicht des Antigens 44 kDa
Reinigungsverfahren Unpurified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Autophagy, Cancer, Cytoskeleton Markers, Hypoxia, Lipid and Metabolism, mTOR Pathway, Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5163
Zielspezies Human, Rat, Primate
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Ascites
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.