Learn More
Pyruvate Dehydrogenase Kinase 1/PDK1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
369.00 € - 593.00 €
Spezifikation
Antigen Pyruvate Dehydrogenase Kinase 1/PDK1
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Rabbit
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18281404
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-56835
100 μL
593.00 €
100 Mikroliter
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18661619
Ver documentos
Novus Biologicals
NBP2-56835-25ul
25 μL
369.00 €
25 Mikroliter
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Descripción
Descripción
Pyruvate Dehydrogenase Kinase 1/PDK1 Polyclonal specifically detects Pyruvate Dehydrogenase Kinase 1/PDK1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Especificaciones
Especificaciones
Pyruvate Dehydrogenase Kinase 1/PDK1
Polyclonal
Rabbit
Autophagy, Cancer, Cytoskeleton Markers, Hypoxia, Lipid and Metabolism, mTOR Pathway, Protein Kinase, Signal Transduction
EC 2.7.11, EC 2.7.11.2, mitochondrial pyruvate dehydrogenase, lipoamide, kinase isoenzyme 1, PDH kinase 1, PDK1, PDK-1, PKB kinase, Pyruvate dehydrogenase kinase isoform 1, pyruvate dehydrogenase kinase, isoenzyme 1, pyruvate dehydrogenase kinase, isozyme 1, Pyruvate dehydrogenase lipoamide kinase isozyme 1, mitochondrial
PDK1
IgG
Affinity Purified
Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
RUO
PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
5163
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:VLEVIKDGYENARRLCDLYYINSPELELEE
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
For Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado