Learn More
Brenztraubensäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11451558
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11451558 100 g 100 Gramm
11461558 500 g 500 Gramm
11471558 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11451558 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13875.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.56 €
    46.65 € / 100 Gramm
    Sparen 9.91 €
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 127-17-3 | C3H4O3 | 88.06 g/mol
Pyruvic acid is used as a component in culture broths and media as commercial red seaweed polysaccharide. It is involved in the construction of amino acid alanine as well as supplies energy to living cells via citric acid cycle (Krebs cycle). It reacts with N-acetyl mannosamine by an aldol-type condensation to prepare sialic acid. It is employed to study the cultivation of soil bacteria as micro colonies using soil substrate membrane system. It finds application in liquid chromatography and in the determination of organic acids in red wine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pyruvsäure wird als Bestandteil in Kulturbouillons und Medien als handelsübliches rotes Seegraspolysaccharid verwendet. Ist am Bau von Aminosäurealanin beteiligt und versorgt lebende Zellen über den Zitronensäurezyklus (Krebs-Zyklus) mit Energie. Reagiert mit N-Acetylmannosamin durch eine Aldol-Kondensation zur Herstellung von Sialsäure. Wird eingesetzt, um die Kultivierung von Bodenbakterien als Mikrokolonien mit Bodensubstratmembransystem zu untersuchen. Findet Anwendung in der Flüssigkeitschromatographie und bei der Bestimmung organischer Säuren in Rotwein.
Löslichkeit
Mischbar mit Chloroform und Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127-17-3
Summenformel C3H4O3
Molekulargewicht (g/mol) 88.06
MDL-Nummer MFCD00002585
InChI-Schlüssel LCTONWCANYUPML-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyruvic acid, pyroracemic acid, 2-oxopropionic acid, acetylformic acid, alpha-ketopropionic acid, 2-ketopropionic acid, 2-oxopropanoate, propanoic acid, 2-oxo, 2-oxo-propionic acid, 2-oxopropansaeure
PubChem CID 1060
ChEBI CHEBI:32816
IUPAC-Name 2-Oxopropansäure
SMILES CC(=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyruvic Acid
Schmelzpunkt 11°C to 12°C
Dichte 1.267
Siedepunkt 164°C to 166°C
Flammpunkt 83°C (181°F)
Prozentgehaltsbereich 98%
Brechungsindex 1.4295
Menge 100 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 506211
Merck Index 14,8021
Löslichkeitsinformationen Miscible with chloroform and methanol.
Formelmasse 88.06
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyruvic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Pyruvic acid