Learn More
Brenztraubensäure, TRC
Artikelnummer. 30421491
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30421491 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30421491 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP99889550G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyruvic Acid
CAS 127-17-3
Summenformel C3 H4 O3
Menge 50 g
Synonym 2-Oxopropanoic Acid, Pyruvic Acid (8CI), 2-Oxopropanoic acid, 2-Oxopropionic acid, Acetylformic acid, BTS, NSC 179, Pyroracemic acid, α-Ketopropionic acid
InChI-Formel InChI=1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)
SMILES CC(=O)C(=O)O
IUPAC-Name 2-Oxopropansäure
Molekulargewicht (g/mol) 88.06
Formelmasse 88.016