Learn More
Brenztraubensäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pyruvic Acid |
| CAS | 127-17-3 |
| Summenformel | C3 H4 O3 |
| Menge | 25 g |
| Synonym | 2-Oxopropanoic Acid, Pyruvic Acid (8CI), 2-Oxopropanoic acid, 2-Oxopropionic acid, Acetylformic acid, BTS, NSC 179, Pyroracemic acid, α-Ketopropionic acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6) |
| SMILES | CC(=O)C(=O)O |
| IUPAC-Name | 2-Oxopropansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 88.06 |
| Formelmasse | 88.016 |