Learn More
Methylglyoxal, 35–45 % Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420528
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11420528 25 g 25 Gramm
11430528 100 g 100 Gramm
11440528 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420528 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24664.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 78-98-8 | C3H4O2 | 72.06 g/mol
Pyruvic aldehyde is used in the synthesis and cytotoxicity evaluation of N-terminal analogues of tubulysin-U an antimitotic compound. Also used in the synthesis of imidazoles as potent calcitonin gene-related CGRP antagonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pyruvaldehyd wird bei der Synthese und Zytotoxizitätsbewertung von N-terminalen Analoga von Tubulysin-U und antimitotischer Verbindung verwendet. Wird auch bei der Synthese von Imidazolen als potente Calcitonin-Gen-assoziierte CGRP-Antagonisten verwendet.
Löslichkeit
Löslich in DMSO, Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Unter trockenem Inertgas lagern. Vor Oxidationsmitteln und Luft schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-98-8
Summenformel C3H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 72.06
MDL-Nummer MFCD00006960
InChI-Schlüssel AIJULSRZWUXGPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylglyoxal, pyruvaldehyde, pyruvic aldehyde, acetylformaldehyde, acetylformyl, propanal, 2-oxo, 2-ketopropionaldehyde, propanedione, propanolone, methyl glyoxal
PubChem CID 880
ChEBI CHEBI:17158
IUPAC-Name 2-Oxopropanal
SMILES CC(=O)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyruvic aldehyde
Dichte 1.2
Strukturformel CH3COCHO
Brechungsindex 1.405
Menge 25 g
Beilstein 906750
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,6081
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO,water.
Formelmasse 72.06
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 35 bis 45 % w/w wässrige Lsg.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyruvic aldehyde, 35-45% w/w aqueous solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Pyruvic aldehyde