Learn More
Methylglyoxal, 40 wt.%-Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10685422 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10685422 100 g Glasflasche 100 Gramm
10002150 500 g Glasflasche 500 Gramm
10606594 2.5 kg Glasflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10685422 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 175791000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 78-98-8 | C3H4O2 | 72.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-98-8 , 7732-18-5
Summenformel C3H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 72.06
MDL-Nummer MFCD00006960
InChI-Schlüssel AIJULSRZWUXGPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylglyoxal, pyruvaldehyde, pyruvic aldehyde, acetylformaldehyde, acetylformyl, propanal, 2-oxo, 2-ketopropionaldehyde, propanedione, propanolone, methyl glyoxal
PubChem CID 880
ChEBI CHEBI:17158
IUPAC-Name 2-Oxopropanal
SMILES CC(=O)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyruvic aldehyde
Namenshinweis 35-45 wt.%
Schmelzpunkt -20.0°C
Farbe Braun-Gelb bis Gelb
Dichte 1.2000g/mL
pH 1 to 3
Siedepunkt >72.0°C
Flammpunkt >71°C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3COCHO
Brechungsindex 1.4209
Menge 100 g
Beilstein 01, 762
Merck Index 15, 6153
Relative Dichte 1.2
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, benzene and dmso
Formelmasse 72.06
Reinheit (%) 35-45 wt.%
Physikalische Form Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyruvic aldehyde, 35-45 wt% solution in water
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.