Learn More
Pyruvonitril (> 90%), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pyruvonitrile |
| CAS | 631-57-2 |
| Summenformel | C3H3NO |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 2-Oxopropanenitrile, 2-Oxopropionitrile, Acetyl cyanide, NSC 91482, Pyruvic acid nitrile, α-Oxopropionitrile |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H3NO/c1-3(5)2-4/h1H3 |
| SMILES | O=C(C)C#N |
| IUPAC-Name | Acetylcyanid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 69.06 |
| Formelmasse | 69.0215 |