Learn More
Pyruvonitril, techn. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15422799
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15422799 1 g 1 Gramm
15432799 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15422799 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H66636.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 631-57-2 | C3H3NO | 69.063 g/mol
Pyruvonitrile was used in the synthesis of cuprate-carbonyl π-complexes by reaction with Me2CuLi in THF.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pyruvonitril wurde bei der Synthese von Cuprat-Carbonyl π-Komplexen durch Reaktion mit Me2CuLi in THF verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Äther und Acetonitril.
Hinweise
Kühlen. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 631-57-2
Summenformel C3H3NO
Molekulargewicht (g/mol) 69.063
MDL-Nummer MFCD00001838
InChI-Schlüssel QLDHWVVRQCGZLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyruvonitrile, propanenitrile, 2-oxo, oxopropionitrile, 2-oxopropiononitrile, 2-oxopropionitrile, oxypropionitrile, pyruvic acid nitrile, unii-ulo441649v, accn, .alpha.-oxopropionitrile
PubChem CID 69430
IUPAC-Name Acetylcyanid
SMILES CC(=O)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyruvonitrile
Farbe Farblos bis braun
Dichte 0.974 g/mL
Siedepunkt 92°C to 93°C
Flammpunkt 14°C (57°F)
Strukturformel CH3COCN
Brechungsindex 1.3755
Menge 1 g
UN-Nummer UN3273
Beilstein 1737633
Löslichkeitsinformationen Soluble in ether and acetonitrile.
Formelmasse 69.06
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch
Physikalische Form Flüssigkeit