missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ PZM21

Beschreibung
PZM21 is a selective μ receptor agonist (EC50 = 4.6 nM). PZM21 has been reported to exhibit bias for the Gi signaling pathway over arrestin-3. The compound exhibits 500-fold selectivity for μ over δ receptors and no detectable activity at κ or nociceptin receptors and a panel of 316 other GPCRs. PZM21 induces analgesia in a mouse hot plate assay, but not a tail-flick assay and exhibits no significant conditioned place preference response in in vivo assays. CNS penetrant.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-[(2 S)-2-(Dimethylamino)-3-(4-hydroxyphenyl)propyl]-N'-[(1 S)-1-methyl-2-(3-thienyl)ethyl]urea |
| CAS | 1997387-43-5 |
| Menge | 10 mg |
| Ziel | mu Opioid Receptor Agonists |
| Summenformel | C19H27N3O2S |
| Reinheit | 0.98 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?