Learn More
R&D Systems™ Q-VD-OPH Inhibitor Peptide
Artikelnummer. 18748003 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
3 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
3 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18748003 1 mg 1 Milligramm
18110683 3 mg 3 Milligramm
18180784 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 18748003 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. NBP229391
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    478.47 €
    396.90 € / 1 Milligramm
    Sparen 81.57 €
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Applications: Functional, In vitro assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weißgrau
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Menge 1 mg
Produktlinie Novus