Learn More
MP Biomedicals™ Q-VD-OPH, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11465386 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
3 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
3 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11465386 1 mg 1 Milligramm
11400895 3 mg 3 Milligramm
11410895 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11465386 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 03OPH10901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    384.00 €
    365.40 € / 1 Milligramm
    Sparen 18.60 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Speziell für die In-vivo-Forschung entwickelt. Q-VD-OPH, MP Biomedicals werden mit urheberrechlich geschützter Technologie als zelldurchlässiger, irreversibler Caspaseinhibitor synthetisiert. Die OPH-Falle, mit ihrer überlegenen Potenz, bewährten Zelldurc
Das Q-VD-OPH koppelt sich irreversibel an aktivierte Caspasen, um die Apoptose zu blockieren. Apoptose ist eine physiologische Form des Zelltodes, die eine wichtige Rolle bei der Embryogenese, zellulärer Homoestasis, Gewebeatrophie und der Entfernung geschädigter und mutierter Zellen spielt.
Caspasen, die als molekulare Kettensäge fungieren, sind die zentralen Bestandteile der Apoptose-Reaktion. Caspasen sind Cystein-Proteasen, die sich nach Aspartat-Rückständen in ihren Substraten spalten. Mindestens 7 von 14 bekannten Säugetierkaspasen übernehmen bei der Apoptose eine wichtige Rolle.
  • Außergewöhnliche Alternative zu den Inhibitoren der Fluoromethylketon-Familie (diese Verbindungen bilden die Grundlage für wichtige neue Wirkstoffkandidaten für eine Vielzahl von Krankheitszielen)
  • Nicht toxische&mdash:preliminary study showed no evidence of toxicity in mice injected intraperitoneally with more than 1000mg/kg
  • Improved potency—IC50 -Werte gegen gereinigte Caspasen liegen im Nanomolarbereich; in einem in-vitro-zellbasierten Assay wurde eine Hemmung der Apoptose um mehr als 90 % erreicht)
  • Optimale Verdünnungen sollten für jede spezifische Anwendung laborseitig ermittelt werden
Spezifikation
Inhalt und Lagerung -20 °C
Menge 1 mg
Molekulargewicht 513,49