Learn More
Qsonica Q700/Q500 Zubehör: 8 Gestell für Röhrchenhalter
Artikelnummer. 15390372 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
8 x 1,5 ml-Eppendorf-Röhrchen aus Polypropylen
Farbe:
Grün
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Farbe unitSize
15390372 8 x 1,5 ml-Eppendorf-Röhrchen aus Polypropylen Grün 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15390372
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Eine hervorragende Lösung für die sichere Befestigung von Röhrchen bei der Arbeit mit Q500 /Q700 Ultraschallbädern.
  • Für 8 Röhrchen mit 1.5 ml
  • Erhältlich für Evergreen- oder Eppendorf-Röhrchen
Spezifikation
Produkttyp Gestell für Röhrchenhalter
Farbe Grün
Zur Verwendung mit (Geräte) Becher-Sonotrode (Teilenr. 431C2)
Aufnahmevermögen 8 x 1,5 ml-Eppendorf-Röhrchen aus Polypropylen