Learn More
QC-Standard 7A: Ag @ 50; Al, B, Ba, Na @ 100; Si @ 500; K @ 1000 μg/ml in 5% HNO3, tr. F-, VHG™
Artikelnummer. 30003133
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30003133 500 mL 500 Milliliter
30002974 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 30003133 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGQC7A500
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
QC-Standard 7A: Ag @ 50; Al, B, Ba, Na @ 100; Si @ 500; K @ 1000 μg/ml in 5% HNO3, tr. F-
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver/Aluminium/Barium/Boron/Sodium/Silicon/Potassium
CAS 7440-22-4, 7429-90-5, 7440-39-3, 7440-42-8, 7440-23-5, 7440-21-3
Verfahren ICP/ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Silver/Aluminium/Barium/Boron/Sodium/Silicon/Potassium
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix HNO3 verdünnen
Menge 500 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Silver 50 μg/mL/Aluminium 100 μg/mL/Barium 100 μg/mL/Boron 100 μg/mL/Sodium 100 μg/mL/Silicon 500 μg/mL/Potassium 1000 μg/mL