Learn More
Molecular Probes™ Qdot™ 605 Biotin Conjugate Kit
Beschreibung
Biotinmarkierte Qdot™ 605 Nanokristalle sind für den Nachweis von Streptavidinsonden oder für die Erstellung nicht kovalenter Konjugate mit streptavidinmarkierten Molekülen oder mit anderen biotinylierten Molekülen mit Streptavidinbrücke erhältlich. Das Produkt wird als 250 μl einer 2 μM-Lösung geliefert und enthält 30 ml Qdot™ Inkubationspuffer.
Specifications
Specifications
| Menge | 1 Kit |
| Inhalt und Lagerung | Im Kühlschrank lagern (2 – 8 °C). |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Produktlinie | Qdot |
| Produkttyp | Biotin Qdot Konjugationskit |