Learn More
Molecular Probes™ Qdot™ 655 ITK™ Streptavidin Conjugate Kit
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Das Qdot™ 655 ITK™ Streptavidin-Konjugat-Kit enthält das Qdot™ Streptavidin-Konjugat in 250 μl einer 2 μM-Lösung. Anders als die Qdot™ Streptavidin-Konjugate haben die Qdot™ ITK™ Streptavidin-Konjugate den Streptavidin-Kovalent ohne einen PEG-Linker an der inneren amphiphilen Beschichtung angebracht. Diese Qdot™ Konjugate können für die Bindung biotinylierter Sonden verwendet werden. Das Kit enthält außerdem 30 ml Qdot™ Inkubationspuffer.
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 2 μM |
| Konjugat | Qdot 655 |
| Menge | 1 Kit |
| Inhalt und Lagerung | Im Kühlschrank lagern (2 bis 8 °C). |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Produktlinie | ITK, Qdot |
| Produkttyp | Streptavidin-Konjugat (fluoreszierend) |