Learn More
Molecular Probes™ Qdot™ 655 Streptavidin Conjugate
Artikelnummer. p-7076193
Click to view available options
Menge:
50 μl
200 μl
Packungsgröße:
1 Stück
50 Mikroliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10592815
Marke: Molecular Probes™ Q10123MP
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Qdot™ 655 Streptavidin-Konjugat
Qdot™ 655 Streptavidin-Konjugat enthält ein Biotin-bindendes Protein (Streptavidin), das kovalent an einen fluoreszierenden Marker (Qdot™ Nanokristall) gebunden ist. Streptavidin besitzt eine sehr hohe Bindungsaffinität für Biotin. Streptavidin-Konjugate werden häufig gemeinsam mit Biotin-Konjugaten zum spezifischen Nachweis verschiedenster Proteine, Proteinmotive, Nukleinsäuren und anderer Moleküle verwendet (z. B. kann ein an eine Protein-Zielstruktur gebundener biotinylierter Primär-Antikörper mithilfe von fluoreszenzmarkiertem Streptavidin nachgewiesen werden). Ähnliche Strategien kommen in zahlreichen Nachweisprotokollen zum Einsatz, einschließlich Western Blots, Durchflusszytometrie, Bildgebung und Mikroskopie sowie Mikrotiterplatten-Assays. Zudem gelangen sie bei Aufreinigungen für gezielte Fraktionierungen zur Anwendung. Qdot™ Nanokristall-Konjugate werden als 1 μM-Lösungen angeboten.
Wichtige Merkmale von Qdot™ Streptavidin-Konjugaten:
  • Streptavidin Qdot™ 655-Konjugat hat ein Emissionsmaximum von ∼655 nm
  • Etwa 5 bis 10 Streptavidin-Moleküle pro Qdot™ Nanokristall
  • Extrem photostabil und helle Fluoreszenz
  • Effiziente Anregung durch einlinige Anregungsquellen
  • Enge Emission, hohe Stokes-Verschiebung
  • In mehreren Farben erhältlich
  • Ideal für Western Blots, Durchflusszytometrie, Bildgebung und Mikroskopie, Mikrotiterplatten-Assays und mehr
    Eigenschaften von Qdot™ Nanokristallen
    Das Qdot™ Streptavidin-Konjugat hat die Größe eines großen Makromoleküls oder Proteins (∼ 15 bis 20 nm) und stellt die hellste Klasse von Streptavidin-Nachweisreagenzien dar. Qdot™ Streptavidin-Konjugate werden aus nanometergroßen Kristallen eines Halbleitermaterials (CdSe) hergestellt, das mit einer zusätzlichen Halbleiterhülle (ZnS) zur Verbesserung der optischen Eigenschaften des Materials beschichtet ist. Die Qdot™ 705 und Qdot™ 800 Streptavidin-Konjugate mit CdSeTe werden auf ähnliche Weise hergestellt. Dieses Kern-Hülle-Material wird wiederum mit einer Polymerhülle beschichtet, die eine Konjugation der Materialien mit biologischen Molekülen ermöglicht und ihre optischen Eigenschaften erhält.
    Es sind weitere fluoreszierende Konjugate von Streptavidin verfügbar
    Wir bieten verschiedene andere Qdot™ Farben an. Oder probieren Sie das Qdot™ Streptavidin Sampler-Kit aus, das Qdot™ Streptavidin-Konjugate in sechs Farben enthält. Zusätzlich zu den Nanokristall-Konjugaten bieten wir eine große Auswahl an Streptavidin-Konjugaten, die mit Alexa Fluor™ Farbstoffen, Oregon Green™ Farbstoff, Enzym-Konjugaten und traditionellen Fluorophoren wie Texas Red™ Farbstoff, Fluorescein (FITC) und mehr konjugiert sind.
    Erfahren Sie mehr über biotinylierte Konjugate
    Wir bieten eine umfangreiche Palette an biotinylierten Konjugaten für die Verwendung in Biotin-Streptavidin-Nachweisstrategien.
  • Verwenden Sie die Suchhilfe für Primär-Antikörper für die Suche nach biotinylierten Primär-Antikörpern
  • Verwenden Sie die Auswahlhilfe für Sekundär-Antikörper für die Suche nach biotinylierten Sekundär-Antikörpern und biotinylierten Anti-Farbstoff- und Anti-Hapten-Antikörpern
    Blockierung von endogenem Biotin
    Natürlich vorkommende Biotine können Biotin-Streptavidin-Nachweismethoden beeinträchtigen. Nutzen Sie für Experimente mit fixierten und permeabilisierten Zellen unser Blocking-Kit für endogenes Biotin, um solche Beeinträchtigungen auf ein Minimum zu beschränken.
    Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen vorgesehen.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Konzentration 1 μM
    Konjugat Qdot 655
    Menge 50 μl
    Inhalt und Lagerung 1 Röhrchen – bei 2 bis 6 °C lagern. NICHT EINFRIEREN.
    Versandbedingung Raumtemperatur
    Form Flüssig
    Produktlinie Qdot
    Produkttyp Streptavidin-Konjugat (fluoreszierend)