Learn More
Axygen™ Axygen™ Qiagen™ Roboterspitzen
Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
300 μl
1000 μ l
1100 μl
Sterilität:
Steril
Unsteril
Farbe:
Schwarz
Packungsgröße:
1536 Stück
2304 Stück
Beschreibung
In Volumen von 250, 300, 1000 und 1100 μl lieferbar.
- Mit durchsichtigen und leitfähigen schwarzen Spitzen lieferbar
- Auswahl an vorsterilisierten, unsterilisierten, gefilterten, ungefilterten und leitfähigen Spitzen
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 1100 μl |
| Gefiltert | Ungefiltert |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | Schwarz |
| Zertifizierung/Konformität | Nicht-ANSI |
| Reinigungsnachweise | DNAse-/RNAse-frei |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nicht-pyrogen, Füllstandserfassung, für hohe Anforderungen unter strengen Prozesskontrollen |
| Format | Racks |
| Spitzenform | Automation, Round |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Qiagen BioRobot |
| Mehr anzeigen |