Learn More
Qorpak™ Klare Behälter aus Polystyrol mit Deckel
Artikelnummer. 15279119 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 ml
Verschlussgröße:
53 bis 400 mm
Verpackung:
Komfortpaket
Menge:
48/Karton
Packungsgröße:
48 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Verpackung Menge Packungsgröße
15279119 60 ml 53 bis 400 mm Komfortpaket 48/Karton 48 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15279119 Lieferant Qorpak™ Lieferanten-Nr. 6226320
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.00 €
    146.26 € / 48 Stück
    Sparen 7.74 €
    5% Rabatt
Verfügbar ab: 29-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Optimal für die Lagerung und Sammlung von Proben und Laborzubehör. Qorpak™ durchsichtige Polystyrol-Jars mit Kappe sind rutschfest.
  • Durch den weiten Hals und die geraden Seiten gelangt man leicht an den Inhalt.
  • Präzise Dichtungseigenschaften
  • Chemisch beständig gegen Säuren, Alkohole, Basen, wässrige Produkten, Kosmetika, Haushaltsöle und Lösungsmittel
  • Mitgelieferte Verschlusskappen bestehen aus Polypropylen SturdeeSeal™ PE-Schaum
Spezifikation
Fassungsvermögen 2 oz., 60 ml
Kapazität (metrisch) 60 ml
Farbe Klar
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,05 Zoll
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagern und Sammeln von Proben und Laborzubehör
Enthält Kappe
Material Polystyrol
Verpackung Komfortpaket
Menge 48/Karton
Sterilität Nicht steril
Verschlussfarbe Weiß
Klarheit Klar
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 46 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1,81 in.
Chemical Label Unmarkiert
Verschlussauskleidung Polyethylenschaum
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 53 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 52 mm
Verschlusstyp Kappe
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 2 oz.
Form Rund
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Produkttyp Geradwandiges Gefäß