Beschreibung
- Das qPCR& Go SYBR™ Hi-ROX Kit wurde für eine schnelle, hochgradig reproduzierbare Echtzeit-PCR entwickelt und für gängige Echtzeit-PCR-Geräte validiert.
- Eine Kombination aus den neuesten Fortschritten in der Pufferchemie, den Enhancern und ein antikörpervermitteltes Heißstart-DNA-Polymerase-System sorgen dafür, dass das qPCR& Go SYBR™ Hi-ROX Kit schnelle, hochspezifische und ultraempfindliche Echtzeit-PCR-Ergebnisse liefert.
- Für Anwenderfreundlichkeit und zusätzlichen Komfort wird qPCR& Go SYBR™ Hi-ROX als 2x Mastermix geliefert, der alle Komponenten enthält, die für die Echtzeit-PCR erforderlich sind, einschließlich dem Farbstoff SYBR™ Green I, dNTPs, Stabilisatoren und Enhancern.
- Das Kit besteht aus einer gebrauchsfertigen Vormischung; nur Primer und Matrize müssen noch hinzugefügt werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | -20 °C |
| Format | Kit |
| Produkttyp | qPCR-Kit |
| Menge | 500 Reaktionen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Real-Time PCR (qPCR) |
| Anzahl Reaktionen | 500 Reaktionen |
Sofern nicht anders angegeben, ist es nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.