missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ qPCR& Go SYBR Hi-ROX Kit
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
2000 Reaktionen
500 Reaktionen
Packungsgröße:
2000 Reaktionen
500 Reaktionen
Beschreibung
- Das qPCR& Go SYBR™ Hi-ROX Kit wurde für eine schnelle, hochgradig reproduzierbare Echtzeit-PCR entwickelt und für gängige Echtzeit-PCR-Geräte validiert.
- Eine Kombination aus den neuesten Fortschritten in der Pufferchemie, den Enhancern und ein antikörpervermitteltes Heißstart-DNA-Polymerase-System sorgen dafür, dass das qPCR& Go SYBR™ Hi-ROX Kit schnelle, hochspezifische und ultraempfindliche Echtzeit-PCR-Ergebnisse liefert.
- Für Anwenderfreundlichkeit und zusätzlichen Komfort wird qPCR& Go SYBR™ Hi-ROX als 2x Mastermix geliefert, der alle Komponenten enthält, die für die Echtzeit-PCR erforderlich sind, einschließlich dem Farbstoff SYBR™ Green I, dNTPs, Stabilisatoren und Enhancern.
- Das Kit besteht aus einer gebrauchsfertigen Vormischung; nur Primer und Matrize müssen noch hinzugefügt werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | -20 °C |
| Produkttyp | qPCR-Kit |
| Menge | 2000 Reaktionen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Real-Time PCR (qPCR) |
| Anzahl Reaktionen | 2000 Reaktionen |
Sofern nicht anders angegeben, ist es nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur