Learn More
MP Biomedicals™ qPCR& Go SYBR Hi-ROX Kit
Artikelnummer. p-7139385 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
2000 Reaktionen
500 Reaktionen
Packungsgröße:
2000 Reaktionen
500 Reaktionen
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen unitSize
15848541 500 Reaktionen 500 Reaktionen
15858541 2000 Reaktionen 2000 Reaktionen
2 options
Artikelnummer. 15848541
Marke: MP Biomedicals™ 11EBI01050
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Schneller und empfindlicher qPCR SYBR Master Mix für die meisten ABI Plattformen.
  • Das qPCR& Go SYBR™ Hi-ROX Kit wurde für eine schnelle, hochgradig reproduzierbare Echtzeit-PCR entwickelt und für gängige Echtzeit-PCR-Geräte validiert.
  • Eine Kombination aus den neuesten Fortschritten in der Pufferchemie, den Enhancern und ein antikörpervermitteltes Heißstart-DNA-Polymerase-System sorgen dafür, dass das qPCR& Go SYBR™ Hi-ROX Kit schnelle, hochspezifische und ultraempfindliche Echtzeit-PCR-Ergebnisse liefert.
  • Für Anwenderfreundlichkeit und zusätzlichen Komfort wird qPCR& Go SYBR™ Hi-ROX als 2x Mastermix geliefert, der alle Komponenten enthält, die für die Echtzeit-PCR erforderlich sind, einschließlich dem Farbstoff SYBR™ Green I, dNTPs, Stabilisatoren und Enhancern.
  • Das Kit besteht aus einer gebrauchsfertigen Vormischung; nur Primer und Matrize müssen noch hinzugefügt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung -20 °C
Format Kit
Produkttyp qPCR-Kit
Menge 500 Reaktionen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Real-Time PCR (qPCR)
Anzahl Reaktionen 500 Reaktionen
Sofern nicht anders angegeben, ist es nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.