Learn More
Grant Instruments™ QR-Gestelle
Artikelnummer. 11426477
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
10 Röhrchen
16 Magazine
30 Magazine
35 Magazine
44 Magazine
5 Magazine
Aufnahmevermögen:
0,5 ml-Röhrchen
1,5 ml-Röhrchen
10 bis 13 mm-Röhrchen
16 bis 19 mm-Röhrchen
24 mm-Röhrchen
30 mm-Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11426477
Marke: Grant Instruments™ QRLE
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für den Einsatz mit vielen Grant Heizthermostaten und beheizten Umwälzbädern vorgesehen. Grant Instruments QR Gestelle für beheizte Umwälzbäder bieten Platz für eine Vielzahl von Röhrchengrößen und -kapazitäten.
  • Bietet Platz für Röhrchen von 0.5 ml bis zu Röhrchen mit 30 mm Durchmesser
  • Für die Verwendung mit Grant Beheizten Umwälzbädern und Heizthermostaten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 44 Magazine
Zur Verwendung mit (Geräte) Grant Beheizte Umwälzbäder
Aufnahmevermögen 0,5 ml-Röhrchen