Learn More
Grant Instruments™ QR-Gestelle
Artikelnummer. 11496467
Change view
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
10 Röhrchen
16 Magazine
30 Magazine
35 Magazine
44 Magazine
5 Magazine
Aufnahmevermögen:
0,5 ml-Röhrchen
1,5 ml-Röhrchen
10 bis 13 mm-Röhrchen
16 bis 19 mm-Röhrchen
24 mm-Röhrchen
30 mm-Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (angloamerikanisch) Aufnahmevermögen unitSize
11496467 10 Röhrchen 24 mm-Röhrchen 1 Stück
11486467 16 Magazine 16 bis 19 mm-Röhrchen 1 Stück
11476467 30 Magazine 10 bis 13 mm-Röhrchen 1 Stück
11416477 35 Magazine 1,5 ml-Röhrchen 1 Stück
11426477 44 Magazine 0,5 ml-Röhrchen 1 Stück
11406477 5 Magazine 30 mm-Röhrchen 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 11496467
Marke: Grant Instruments™ QR24
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Für den Einsatz mit vielen Grant Heizthermostaten und beheizten Umwälzbädern vorgesehen. Grant Instruments QR Gestelle für beheizte Umwälzbäder bieten Platz für eine Vielzahl von Röhrchengrößen und -kapazitäten.
  • Bietet Platz für Röhrchen von 0.5 ml bis zu Röhrchen mit 30 mm Durchmesser
  • Für die Verwendung mit Grant Beheizten Umwälzbädern und Heizthermostaten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Kapazität (angloamerikanisch) 10 Röhrchen
Zur Verwendung mit (Geräte) Grant Beheizte Umwälzbäder
Aufnahmevermögen 24 mm-Röhrchen
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.