Learn More
Hellma™ QS Hochpräzisionsmakroküvetten aus Quarzglas Suprasil für Absorptionsmessungen, mit Stopfen aus PTFE
Artikelnummer. 10475031
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
350 μl
7.000 μl
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10475031 350 μl 1 Stück
11747273 7.000 μl 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10475031 Lieferant Hellma™ Lieferanten-Nr. 110140
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Typ Makroabsorptionszelle
Kapazität (metrisch) 350 μl
Material Quarz Suprasil
Verschlussmaterial PTFE
Innenbreite (metrisch) 9,5mm
Schichtdicke 1 mm
Wavelength Range 200 bis 2.500 nm
Höhe (metrisch) 52 mm
Breite (metrisch) 12,5mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Photometrische und kolorimetrische Messungen