Learn More
Hellma™ QS Hochpräzisionsmakroküvetten aus Quarzglas Suprasil für Absorptionsmessungen, mit Stopfen aus PTFE
Artikelnummer. 11747273
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
350 μl
7000 μl
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 11747273
Marke: Hellma™ 1102040
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Typ Makroabsorptionszelle
Kapazität (metrisch) 7000 μl
Material Quartz Suprasil
Verschlussmaterial PTFE
Innenbreite (metrisch) 9.5mm
Schichtdicke 20 mm
Wavelength Range 200 to 2500 nm
Höhe (metrisch) 46 mm
Breite (metrisch) 12.5 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Photometric and Colorimetric Measurements