Learn More
Hellma™ QS Hochpräzisionsmakroküvetten aus Quarzglas Suprasil für Absorptionsmessungen, mit Stopfen aus PTFE
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
350 μl
7000 μl
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Makroabsorptionszelle |
| Kapazität (metrisch) | 7000 μl |
| Material | Quartz Suprasil |
| Verschlussmaterial | PTFE |
| Innenbreite (metrisch) | 9.5mm |
| Schichtdicke | 20 mm |
| Wavelength Range | 200 to 2500 nm |
| Höhe (metrisch) | 46 mm |
| Breite (metrisch) | 12.5 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Photometric and Colorimetric Measurements |