Learn More
Hellma™ GLASS CELL 20MM REF 1011020 Schichtd. 10x10 mm, PTFE-Falzd.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Fluoreszenz-Makroküvette |
| Kapazität (metrisch) | 3500 μl |
| Material | Optical Glass |
| Innenbreite (metrisch) | 10mm |
| Schichtdicke | 10 x 10 mm |
| Höhe (metrisch) | 45 mm |
| Breite (metrisch) | 12,5mm |